Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7882-1G
APOSPC7882-1GEA 0 EUR
APOSPC7882-1G
Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin 95%
Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin
Formel: C₂₄H₉F₁₈P
Siedepunkt: 128…130 °C/0,5mmHg
Schmelzpunkt: 98…102 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00042428
CAS-Nummer: 175136-62-6