6-Bromo-3-fluoro-o-xylene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7883-1G
APOSPC7883-1GEA
0
EUR
APOSPC7883-1G
6-Bromo-3-fluoro-o-xylene 97%
6-Bromo-3-fluoro-o-xylene
Formel:
C₈H₈BrF Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03789115 CAS-Nummer: 52548-00-2 |