Tris(4-fluorphenyl)phosphin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7886C-100G
APOSPC7886C-100GEA
126
EUR
APOSPC7886C-100G
Tris(4-fluorphenyl)phosphin 97%
Tris(4-fluorphenyl)phosphin
Formel:
C₁₈H₁₂F₃P Molecular Weight: 316.26 g/mol Schmelzpunkt: 80…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013553 CAS-Nummer: 18437-78-0 |