2-Brom-5-(trifluormethyl)benzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC7887-1G
PC7887-5G
PC7887-10G
APOSPC7887-1GEA
33.5
EUR
APOSPC7887-1G
APOSPC7887-5G
APOSPC7887-10G
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzylbromid 97%
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₈H₅Br₂F₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973762 CAS-Nummer: 886496-63-5 UN: 3265 ADR: 8,II |