2,4,6-Tris(heptafluorpropyl)-1,3,5-triazin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4,6-Tris(perfluoropropyl)-1,3,5-triazine
PC7890-25G
APOSPC7890-25GEA 909 EUR
APOSPC7890-25G
2,4,6-Tris(heptafluorpropyl)-1,3,5-triazin
2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
Mass spectrometry standard.
Formel: C₁₂F₂₁N₃
Molecular Weight: 585,12 g/mol
Siedepunkt: 165 °C
Dichte: 1,716 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042438
CAS-Nummer: 915-76-4