4-Fluorphthalsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7897-1G
APOSPC7897-1GEA
21.9
EUR
APOSPC7897-1G
4-Fluorphthalsäure
4-Fluorphthalsäure
Formel:
C₈H₅FO₄ Molecular Weight: 184.12 g/mol Schmelzpunkt: 146…153 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06208213 CAS-Nummer: 320-97-8 |