4-Brom-2,5-difluorphenol 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7898-5G
APOSPC7898-5GEA 27.7 EUR
APOSPC7898-5G
4-Brom-2,5-difluorphenol 98+%
4-Brom-2,5-difluorphenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
Schmelzpunkt: 44…53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04973751
CAS-Nummer: 486424-36-6