2,4-Difluoro-3-methylbenzoyl chloride 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7907-1G
APOSPC7907-1GEA 132 EUR
APOSPC7907-1G
2,4-Difluoro-3-methylbenzoyl chloride 98+%
2,4-Difluoro-3-methylbenzoyl chloride
Formel: C₈H₅ClF₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07777157
CAS-Nummer: 112857-70-2