1,1-Dimethyl-2-fluoroethylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7908-1G
APOSPC7908-1GEA
864
EUR
APOSPC7908-1G
1,1-Dimethyl-2-fluoroethylamine hydrochloride
1,1-Dimethyl-2-fluoroethylamine hydrochloride
Formel:
C₄H₁₀FN·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07779327 CAS-Nummer: 112433-51-9 |