Tris(perfluorononyl)-s-triazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7912-1G
APOSPC7912-1GEA 679 EUR
APOSPC7912-1G
Tris(perfluorononyl)-s-triazine 95%
Tris(perfluorononyl)-s-triazine
Mass Spectrometry standard
Formel: C₃₀F₅₇N₃
Schmelzpunkt: 82…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042440
CAS-Nummer: 57101-59-4