6,7-Dichlor-3-(trifluormethyl)chinoxalin-2-on 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)quinoxalin-2(1H)-one, 6,7-Dichloro-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
PC7913-1G
APOSPC7913-1GEA
176
EUR
APOSPC7913-1G
6,7-Dichlor-3-(trifluormethyl)chinoxalin-2-on 98%
6,7-Dichlor-3-(trifluormethyl)chinoxalin-2-on
Formel:
C₉H₃Cl₂F₃N₂O Molecular Weight: 283,300 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09801051 CAS-Nummer: 477857-25-3 |