2,4,6-Tris(trifluormethyl)-1,3,5-triazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4,6-Tris(trifluormethyl)-s-triazin
PC7920-1G PC7920-25G PC7920-5G
APOSPC7920-1GEA 108 EUR
APOSPC7920-1G APOSPC7920-25G APOSPC7920-5G
2,4,6-Tris(trifluormethyl)-1,3,5-triazin 97%
2,4,6-Tris(trifluormethyl)-1,3,5-triazin
Mass spectrometry standard.
Formel: C₆F₉N₃
Molecular Weight: 285.07 g/mol
Siedepunkt: 98…99 °C/748mmHg
Dichte: 1.596 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00042436
CAS-Nummer: 368-66-1
EINECS: 206-709-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III