4,4-Difluorcyclohexanon

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC7922-1G PC7922-5G PC7922-10G
APOSPC7922-1GEA 43.5 EUR
APOSPC7922-1G APOSPC7922-5G APOSPC7922-10G
4,4-Difluorcyclohexanon
4,4-Difluorocyclohexanone
Formel: C₆H₈F₂O
Schmelzpunkt: 34…37 °C
Flammpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08146635
CAS-Nummer: 22515-18-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR