1,1,3-Trifluoropropane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7926-1G
APOSPC7926-1GEA
176
EUR
APOSPC7926-1G
1,1,3-Trifluoropropane 97%
1,1,3-Trifluoropropane
Formel:
C₃H₅F₃ Molecular Weight: 98,067 g/mol Siedepunkt: 45 °C Dichte: 1,182 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07784186 CAS-Nummer: 24270-67-5 |