6-Chlor-2-fluorpurin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloro-2-fluoro-9H-purine
PC7945-500MG
APOSPC7945-500MGEA
21.9
EUR
APOSPC7945-500MG
6-Chlor-2-fluorpurin
6-Chloro-2-fluoropurine
Formel:
C₅H₂ClFN₄ Molecular Weight: 172,55 g/mol Schmelzpunkt: 157…162 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02183557 CAS-Nummer: 1651-29-2 |