3-Brom-2-chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7968-1G
APOSPC7968-1GEA
58
EUR
APOSPC7968-1G
3-Brom-2-chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
3-Brom-2-chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₄BBrClF₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800879 CAS-Nummer: 957120-85-3 |