tert-Butyl-2-chlor-4-fluorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
PC7974-5G
APOSPC7974-5GEA
50.9
EUR
APOSPC7974-5G
tert-Butyl-2-chlor-4-fluorbenzoat
tert-Butyl-2-chlor-4-fluorbenzoat
Formel:
C₁₁H₁₂ClFO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800898 CAS-Nummer: 911314-43-7 |