Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7975-500MG
APOSPC7975-500MGEA
21.9
EUR
APOSPC7975-500MG
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetate
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetate
Formel:
C₁₀H₈F₃NO₄ Molecular Weight: 263,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800854 CAS-Nummer: 13544-07-5 |