N-(Furan-2-ylmethyl)-2-brom-5-fluorbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
PC7978-1G
APOSPC7978-1GEA
176
EUR
APOSPC7978-1G
N-(Furan-2-ylmethyl)-2-brom-5-fluorbenzamid
N-(Furan-2-ylmethyl)-2-brom-5-fluorbenzamid
Formel:
C₁₂H₉BrFNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08872270 CAS-Nummer: 923722-86-5 |