2-Brom-5-fluor-N-(2-hydroxyethyl)benzamid
Lieferant: Apollo Scientific
PC7979-1G
APOSPC7979-1GEA
176
EUR
APOSPC7979-1G
2-Brom-5-fluor-N-(2-hydroxyethyl)benzamid
2-Brom-5-fluor-N-(2-hydroxyethyl)benzamid
Formel:
C₉H₉BrFNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800913 CAS-Nummer: 951884-16-5 |