2-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7984-1G
APOSPC7984-1GEA 43.5 EUR
APOSPC7984-1G
2-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
2-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₉FO₂
Siedepunkt: 126…129 °C (5 mm Hg)
Schmelzpunkt: 56…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09743596
CAS-Nummer: 178974-59-9