Methyl-3-{[4-(trifluoromethyl)piperidino]methyl}benzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 3-{[4-(trifluoromethyl)piperidin-1-yl]methyl}benzoate
PC7994-1G
APOSPC7994-1GEA
176
EUR
APOSPC7994-1G
Methyl-3-{[4-(trifluoromethyl)piperidino]methyl}benzenecarboxylate
Methyl-3-{[4-(trifluoromethyl)piperidino]methyl}benzenecarboxylate
Formel:
C₁₅H₁₈F₃NO₂ Molecular Weight: 301,31 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09864681 CAS-Nummer: 1000339-86-5 |