4-{2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]acetyl}-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC7998-1G
APOSPC7998-1GEA
176
EUR
APOSPC7998-1G
4-{2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]acetyl}-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
4-{2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]acetyl}-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel:
C₁₃H₁₅F₃N₂O₂ Molecular Weight: 288,27 g/mol Schmelzpunkt: 142…144 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09864685 CAS-Nummer: 1000339-90-1 |