2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific

PC8009-10G PC8009-1G PC8009-5G
APOSPC8009-10GEA 0 EUR
APOSPC8009-10G APOSPC8009-1G APOSPC8009-5G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₅F₃N₂O₂
Siedepunkt: 134…138 °C
Schmelzpunkt: 38…34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045621
CAS-Nummer: 13544-06-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR