Ytterbium(III)fluorid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ytterbiumtrifluorid
PC8022-10G
APOSPC8022-10GEA
87
EUR
APOSPC8022-10G
Ytterbium(III)fluorid 99,9%
Ytterbium(III)fluorid
Formel:
F₃Yb Siedepunkt: 2200 °C Schmelzpunkt: 1157 °C Dichte: 8,168 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049615 CAS-Nummer: 13760-80-0 EINECS: 237-354-2 UN: 3288 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...