4-(2-Bromo-5-fluorobenzoyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
PC8027-1G
APOSPC8027-1GEA 176 EUR
APOSPC8027-1G
4-(2-Bromo-5-fluorobenzoyl)morpholine
4-(2-Bromo-5-fluorobenzoyl)morpholine
Formel: C₁₁H₁₁BrFNO₂
Molecular Weight: 288,113 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800908
CAS-Nummer: 951884-11-0