2-Brom-5-fluor-N-phenylbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
PC8029-1G
APOSPC8029-1GEA 176 EUR
APOSPC8029-1G
2-Brom-5-fluor-N-phenylbenzamid
2-Brom-5-fluor-N-phenylbenzamid
Formel: C₁₃H₉BrFNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800907
CAS-Nummer: 949443-48-5