4-Carbamoyl-2-fluorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Carbamoyl-2-fluorophenyl)boronic acid
PC8031-1G
APOSPC8031-1GEA
319
EUR
APOSPC8031-1G
4-Carbamoyl-2-fluorphenylboronsäure
4-Carbamoyl-2-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BFNO₃ Molecular Weight: 182,9500 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09800867 CAS-Nummer: 874289-22-2 |