Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Zinc hexafluoroacetylacetonate hydrate
PC8032-5G
APOSPC8032-5GEA
350
EUR
APOSPC8032-5G
Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate 98%
Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
Formel:
C₁₀H₂F₁₂O₄Zn.2H₂O Molecular Weight: 515,541 g/mol Schmelzpunkt: 157…158 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150577 CAS-Nummer: 16743-33-2 |