1-(2-Bromo-5-fluorobenzoyl)pyrrolidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2-Bromo-5-fluorophenyl)(pyrrolidin-1-yl)methanone
PC8036-1G
APOSPC8036-1GEA
176
EUR
APOSPC8036-1G
1-(2-Bromo-5-fluorobenzoyl)pyrrolidine
1-(2-Bromo-5-fluorobenzoyl)pyrrolidine
Formel:
C₁₁H₁₁BrFNO Molecular Weight: 272,114 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800909 CAS-Nummer: 951884-12-1 |