5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(5-Bromo-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid, 5-Bromo-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
PC8046-1G
PC8046-5G
APOSPC8046-1GEA
63.8
EUR
APOSPC8046-1G
APOSPC8046-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
Formel:
C₇H₇BBrFO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800868 CAS-Nummer: 957120-61-5 |