N-(4-Fluorphenyl)-4-boronobenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-[N-(4-Fluorophenyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid, (4-(N-(4-Fluorophenyl)sulphamoyl)phenyl)boronic acid
PC8049-1G
APOSPC8049-1GEA
288
EUR
APOSPC8049-1G
N-(4-Fluorphenyl)-4-boronobenzolsulfonamid
N-(4-Fluorphenyl)-4-boronobenzolsulfonamid
Formel:
C₁₂H₁₁BFNO₄S Molecular Weight: 295,09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800889 CAS-Nummer: 957121-13-0 |