Tetrakis(trifluoro-2,4-pentanedionato)zirconium(IV) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8050-1G
APOSPC8050-1GEA 109 EUR
APOSPC8050-1G
Tetrakis(trifluoro-2,4-pentanedionato)zirconium(IV) 98%
Tetrakis(trifluoro-2,4-pentanedionato)zirconium(IV)
Formel: C₂₀H₁₆F₁₂O₈Zr
Schmelzpunkt: 125…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015317
CAS-Nummer: 17499-68-2