4-Bromphenylsulfurpentafluorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Bromo-4-(pentafluorosulphanyl)benzene
PC8054-1G
PC8054-5G
APOSPC8054-1GEA
183
EUR
APOSPC8054-1G
APOSPC8054-5G
4-Bromphenylsulfurpentafluorid
4-Bromphenylsulfurpentafluorid
Formel:
C₆H₄BrF₅S Molecular Weight: 283.06 g/mol Siedepunkt: 77…78 °C/10mmHg Flammpunkt: 84 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03425928 CAS-Nummer: 774-93-6 UN: 2810 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...