1-(2-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}ethyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8060-1G
APOSPC8060-1GEA
277
EUR
APOSPC8060-1G
1-(2-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}ethyl)piperazine
1-(2-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}ethyl)piperazine
Formel:
C₁₂H₁₆F₃N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09836181 CAS-Nummer: 1000339-99-0 |