2-(Aminomethyl)-4'-fluorobiphenyl 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-yl)methanamine hydrochloride, 1-(4'-Fluorobiphenyl-2-yl)methylamine hydrochloride
PC8062-250MG
APOSPC8062-250MGEA
106
EUR
APOSPC8062-250MG
2-(Aminomethyl)-4'-fluorobiphenyl 95%
2-(Aminomethyl)-4'-fluorobiphenyl
Formel:
C₁₃H₁₂FN·ClH Molecular Weight: 237,7 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02089421 CAS-Nummer: 1189729-43-8 |