5-Chloro-2-trifluoromethylpyridine 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC8068-250MG
APOSPC8068-250MGEA 72.5 EUR
APOSPC8068-250MG
5-Chloro-2-trifluoromethylpyridine 97%
5-Chloro-2-trifluoromethylpyridine
Formel: C6H3ClF3N
Molecular Weight: 181,5400 g/mol
Siedepunkt: 54…56 °C
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Flammpunkt: 54,4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06657685
CAS-Nummer: 349-94-0
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR