2-Amino-6-fluorbenzothiazol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC8076-25G PC8076-5G PC8076-1G PC8076-100G
APOSPC8076-25GEA 94.4 EUR
APOSPC8076-25G APOSPC8076-5G APOSPC8076-1G APOSPC8076-100G
2-Amino-6-fluorbenzothiazol 99%
2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Formel: C₇H₅FN₂S
Schmelzpunkt: 183…185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013336
CAS-Nummer: 348-40-3
EINECS: 609-034-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR