Ethyl-6,8-difluor-4-hydroxychinolin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
PC8078-1G
APOSPC8078-1GEA
219
EUR
APOSPC8078-1G
Ethyl-6,8-difluor-4-hydroxychinolin-3-carboxylat
Ethyl-6,8-difluor-4-hydroxychinolin-3-carboxylat
Formel:
C₁₂H₉F₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173349 CAS-Nummer: 107555-38-4 |