4-[N-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-(N-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)sulphamoyl)phenyl)boronic acid
PC8084-1G
APOSPC8084-1GEA
452
EUR
APOSPC8084-1G
4-[N-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid
4-[N-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid
Formel:
C₁₃H₁₃BFNO₅S Molecular Weight: 325,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800884 CAS-Nummer: 957120-99-9 |