5-Fluor-3-(4-hydroxybutyl)oxindol
Lieferant: Apollo Scientific
PC8090-50MG
APOSPC8090-50MGEA
314
EUR
APOSPC8090-50MG
5-Fluor-3-(4-hydroxybutyl)oxindol
5-Fluor-3-(4-hydroxybutyl)oxindol
Formel:
C₁₂H₁₄FNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
637341-60-7 |