3-Brom-5-iodbenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8091-1G
PC8091-5G
PC8091-10G
APOSPC8091-1GEA
21.9
EUR
APOSPC8091-1G
APOSPC8091-5G
APOSPC8091-10G
3-Brom-5-iodbenzotrifluorid 98%
3-Brom-5-iodbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃BrF₃I Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09033749 CAS-Nummer: 481075-59-6 |