1-Chloro-6-iodoperfluorohexane 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8092-1G
APOSPC8092-1GEA 279 EUR
APOSPC8092-1G
1-Chloro-6-iodoperfluorohexane 98%
1-Chloro-6-iodoperfluorohexane
Formel: C₆ClF₁₂I
Siedepunkt: 68 °C/48mmHg
Dichte: >1,4 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320787
CAS-Nummer: 16486-97-8