2,4-Dichloro-6-(3-fluorophenoxy)-1,3,5-triazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8098-5G
APOSPC8098-5GEA
313
EUR
APOSPC8098-5G
2,4-Dichloro-6-(3-fluorophenoxy)-1,3,5-triazine
2,4-Dichloro-6-(3-fluorophenoxy)-1,3,5-triazine
Formel:
C₉H₄Cl₂FN₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05154988 CAS-Nummer: 112748-45-5 |