4-(3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylsulfonyl)morpholin
Lieferant: Apollo Scientific
PC8103-1G
APOSPC8103-1GEA
311
EUR
APOSPC8103-1G
4-(3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylsulfonyl)morpholin
4-(3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylsulfonyl)morpholin
Formel:
C₁₁H₁₁BrF₃NO₃S Schmelzpunkt: 131…133 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09801007 CAS-Nummer: 951884-77-8 |