1-(4-Chlorobenzylamino)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-ylamino]ethane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8128-500MG
APOSPC8128-500MGEA
688
EUR
APOSPC8128-500MG
1-(4-Chlorobenzylamino)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-ylamino]ethane 97%
1-(4-Chlorobenzylamino)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-ylamino]ethane
Formel:
C₁₅H₁₄Cl₂F₃N₃ Molecular Weight: 364.193 g/mol Schmelzpunkt: 41…43 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00172583 CAS-Nummer: 338406-37-4 |