5-(2-Chlorobenzylthio)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8130-1G
PC8130-500MG
PC8130-5G
APOSPC8130-1GEA
533
EUR
APOSPC8130-1G
APOSPC8130-500MG
APOSPC8130-5G
5-(2-Chlorobenzylthio)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
5-(2-Chlorobenzylthio)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formel:
C₁₃H₁₀ClF₃N₂OS Molecular Weight: 334.75 g/mol Schmelzpunkt: 86…88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00140828 CAS-Nummer: 321533-90-8 |