Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluormethyl)chinolin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 4-hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
PC8131-1G
APOSPC8131-1GEA
21.9
EUR
APOSPC8131-1G
Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluormethyl)chinolin-3-carboxylat
Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluormethyl)chinolin-3-carboxylat
Formel:
C₁₃H₁₀F₃NO₃ Molecular Weight: 285,2186 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878378 CAS-Nummer: 23851-84-5 |