1-(2-Amino-6-chlorophenylamino)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethane
Lieferant: Apollo Scientific
PC8135-500MG
APOSPC8135-500MGEA 688 EUR
APOSPC8135-500MG
1-(2-Amino-6-chlorophenylamino)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethane
1-(2-Amino-6-chlorophenylamino)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethane
Formel: C₁₄H₁₃Cl₂F₃N₄
Molecular Weight: 365,181 g/mol
Schmelzpunkt: 74…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00793021
CAS-Nummer: 341966-41-4