2-Chlor-4-fluorzimtsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC8152-1G PC8152-25G PC8152-5G
APOSPC8152-1GEA 40.8 EUR
APOSPC8152-1G APOSPC8152-25G APOSPC8152-5G
2-Chlor-4-fluorzimtsäure 98%
2-Chlor-4-fluorzimtsäure
Formel: C₉H₆ClFO₂
Schmelzpunkt: 247…249 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236027
CAS-Nummer: 133220-86-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR